Merck
ENAH30516109
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluorobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.99
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluorobutane
Inchi Code
1S/C4H6BrF3/c1-3(5)2-4(6,7)8/h3H,2H2,1H3
InChI Key
ITNPTWVMDAVXRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929811