Merck
ENAH30515E23
Enamine
1-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.2
MDL番号:
Iupac Name
1-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetone
Inchi Code
1S/C11H11F3O2/c1-7(15)5-8-6-9(11(12,13)14)3-4-10(8)16-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI Key
FZPGAUWOPLHLOS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929066
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)