Merck
ENAH30503492
Enamine
2-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
Iupac Name
(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c9-7-5-6(3-4-10)1-2-8(7)11/h1-2,4-5,11H,3H2
InChI Key
ZTZHJGFLAYYYGN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1852161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)