Merck
ENAH305031E5
Enamine
3-(2-methoxypyridin-3-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methoxy-3-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-13-9-7(3-2-6-10-9)4-5-8(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
NCTIRVTVGMLEBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851466
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)