Merck
ENAH305020CB
Enamine
3-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.27
MDL番号:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzenethiol
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-10(2)7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
OSIHHJOEIBCSIA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)