Merck
ENAH304FD1F1
Enamine
3-(4-ethoxy-3-methoxyphenyl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.29
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-ethoxy-3-methoxyphenyl)propylamine
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-3-15-11-7-6-10(5-4-8-13)9-12(11)14-2/h6-7,9H,3-5,8,13H2,1-2H3
InChI Key
AETJHINOZUXDCQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826350
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)