Merck
ENAH304F98FE
Enamine
(1R)-2-amino-1-(2-methylquinolin-6-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.26
Iupac Name
(R)-2-amino-1-(2-methylquinolin-6-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-8-2-3-9-6-10(12(15)7-13)4-5-11(9)14-8/h2-6,12,15H,7,13H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI Key
UYXDFSUKOMSQIQ-LBPRGKRZSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1811592