Merck
ENAH304F90DB
Enamine
5-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)pent-3-en-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.25
Iupac Name
(E)-5-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)pent-3-en-2-one
Inchi Code
1S/C13H14O2/c1-10(14)3-2-4-11-5-6-13-12(9-11)7-8-15-13/h2-3,5-6,9H,4,7-8H2,1H3/b3-2+
InChI Key
SZHOPVHFJYJORG-NSCUHMNNSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1809230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)