コンテンツへスキップ
Merck

ENAH304F621E

Enamine

1-methyl-4-(2-nitroethyl)benzene

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:

Iupac Name

1-methyl-4-(2-nitroethyl)benzene

Inchi Code

1S/C9H11NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3

InChI Key

MRJCDKWMQVBDHE-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

UA

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1672654

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)