Merck
ENAH304F5D07
Enamine
3-methylcyclopent-1-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
82.15
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-1-cyclopentene
Inchi Code
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChI Key
CXOZQHPXKPDQGT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663070
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)