Merck
ENAH304F3919
Enamine
2-(prop-1-yn-1-yl)cyclopentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(prop-1-yn-1-yl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-2-4-7-5-3-6-8(7)9/h7-9H,3,5-6H2,1H3
InChI Key
GUZCRKXQIPCUHI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1637464
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)