Merck
ENAH304F0A1E
Enamine
1-[(5-bromofuran-3-yl)methyl]cyclopropane-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
Iupac Name
1-((5-bromofuran-3-yl)methyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-7(5-12-8)4-9(6-11)1-2-9/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI Key
IEPVBTVMRRGFNI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1619966
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)