Merck
ENAH304F09C3
Enamine
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8-3-5-9(2,7-10)6-4-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
LVLMKMOXYZKZRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1619827