Merck
ENAH304EF6A9
Enamine
3-(trifluoromethyl)azetidine-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.6
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)azetidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H5ClF3NO2S/c5-12(10,11)9-1-3(2-9)4(6,7)8/h3H,1-2H2
InChI Key
GTRKEEPTKFISQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1612385
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)