Merck
ENAH304E4FBF
Enamine
2-fluoro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.24
Iupac Name
2-fluoro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-10-5-4-9-7-11(13)3-1-2-8(9)6-10/h4-6,11H,1-3,7,13H2
InChI Key
GLCMCPVFKRQXNB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448718
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)