Merck
ENAH304E40A6
Enamine
2-amino-5-hydroxyhexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
Iupac Name
5-hydroxynorleucine
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-4(8)2-3-5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
CQUIPUAMBATVOP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1298527