Merck
ENAH304C17C3
Enamine
2-bromo-5-(difluoromethyl)furan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.98
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-(difluoromethyl)furan
Inchi Code
1S/C5H3BrF2O/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,5H
InChI Key
CGFJRISROXYERW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510851