Merck
ENAH304C176F
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)13(15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9,15H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI Key
OQJPYIXRWGSJOL-ZDUSSCGKSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)