Merck
ENAH304C0E3F
Enamine
tert-butyl 2-(6-amino-9H-purin-9-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(6-amino-9H-purin-9-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H15N5O2/c1-11(2,3)18-7(17)4-16-6-15-8-9(12)13-5-14-10(8)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H2,12,13,14)
InChI Key
DLXYCJXQTOWEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6508414
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)