Merck
ENAH304BC122
Enamine
3-(2-methylphenoxy)azetidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.22
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methylphenoxy)azetidine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-9-6-11-7-9/h2-5,9,11H,6-7H2,1H3
InChI Key
CUEMUHHZSLOMTD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2000712
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)