Merck
ENAH304B58D2
Enamine
1-[3-(propan-2-yloxy)propyl]cyclopropan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
Iupac Name
1-(3-isopropoxypropyl)cyclopropan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8(2)11-7-3-4-9(10)5-6-9/h8H,3-7,10H2,1-2H3
InChI Key
CQIDVGSAUHIGIY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1773364
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)