Merck
ENAH304A79E7
Enamine
2-bromo-3-butylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.1
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-butylpyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-2-3-5-8-6-4-7-11-9(8)10/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
TXEUQEFTDQKEAN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-840458
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)