Merck
ENAH3049CA8C
Enamine
4-chloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.65
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-(4-morpholinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10ClN3O2/c10-8-7(5-14)9(12-6-11-8)13-1-3-15-4-2-13/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YGFLPSPKKFXHHX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-725303