Merck
ENAH3049AD62
Enamine
N-{[4-(aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methyl}-N-methylcyclohexanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.36
MDL番号:
Iupac Name
N-((4-(aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl)-N-methylcyclohexanamine
Inchi Code
1S/C13H24N4/c1-16(12-6-4-3-5-7-12)10-13-11(8-14)9-15-17(13)2/h9,12H,3-8,10,14H2,1-2H3
InChI Key
DTMBTWVKGBMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-714242