Merck
ENAH3049A0F8
Enamine
3-(3-chlorophenyl)oxolane-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)dihydro-2,5-furandione
Inchi Code
1S/C10H7ClO3/c11-7-3-1-2-6(4-7)8-5-9(12)14-10(8)13/h1-4,8H,5H2
InChI Key
WEHGLYOSXAHMHX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704702
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)