Merck
ENAH30499F3B
Enamine
(3-aminopropyl)silanetriol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.21
MDL番号:
Iupac Name
(3-aminopropyl)silanetriol
Inchi Code
1S/C3H11NO3Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
JTXUAHIMULPXKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
80
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704093