Merck
ENAH3049960F
Enamine
methyl 7-ethyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-ethyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-3-6-4-12-5-9(6)7(13-9)8(10)11-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
QAQOOVYPLWYRNM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-700468