Merck
ENAH3048FB68
Enamine
3-{3-iodo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.13
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-iodo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H12IN3O/c1-7-9(11)10-12-5-8(3-2-4-15)6-14(10)13-7/h5-6,15H,2-4H2,1H3
InChI Key
SCBSKTRVPUDMIY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130130