Merck
ENAH3048F106
Enamine
1-(azocan-2-yl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.27
Iupac Name
1-(azocan-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C10H19NO/c1-9(12)8-10-6-4-2-3-5-7-11-10/h10-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
OYVCBSDAYCUBPW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127130