Merck
ENAH304897F3
Enamine
methyl 2-methyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methyl-1,5-dioxaspiro[2.4]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-7(6(9)10-2)8(12-7)3-4-11-5-8/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
UIBNHRZMLNAVER-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-699691
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)