Merck
ENAH304889A9
Enamine
[(2-bromo-3-fluorophenyl)methyl](methyl)propylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.15
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-bromo-3-fluorobenzyl)-N-methylpropan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H15BrFN/c1-3-7-14(2)8-9-5-4-6-10(13)11(9)12/h4-6H,3,7-8H2,1-2H3
InChI Key
ADUPJEPWDMCCSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-693297