Merck
ENAH304876EE
Enamine
1-[1-(aminomethyl)cyclopropyl]-3-methylcyclopentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-(aminomethyl)cyclopropyl)-3-methylcyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c1-8-2-3-10(12,6-8)9(7-11)4-5-9/h8,12H,2-7,11H2,1H3
InChI Key
AEZJNAOXZUXHBP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-682645
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)