Merck
ENAH30486264
Enamine
[2-(chloromethyl)pentyl]cyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.74
MDL番号:
Iupac Name
[2-(chloromethyl)pentyl]cyclopentane
Inchi Code
1S/C11H21Cl/c1-2-5-11(9-12)8-10-6-3-4-7-10/h10-11H,2-9H2,1H3
InChI Key
UMQIFMAGWGZOPC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-676705