Merck
ENAH304859EF
Enamine
1-bromo-3-(3-chloropropyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.54
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(3-chloropropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H10BrCl/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChI Key
CYHRONPSDOWYGF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-674451