Merck
ENAH3048572B
Enamine
2,4,5-trichlorobenzene-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.51
MDL番号:
Iupac Name
2,4,5-trichlorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H3Cl3S/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
InChI Key
JARIALSGFXECCH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673725
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)