Merck
ENAH3048152B
Enamine
5-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
BSYBLMDNOUEPRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375796
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)