Merck
ENAH3047DFF6
Enamine
4-(1-methanesulfonylethenyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.25
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-(methylsulfonyl)vinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O3S/c1-8(14(2,12)13)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
QAHDUCWXMLVHLP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-339749
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)