Merck
ENAH3047D99E
Enamine
2-(methylsulfanyl)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(methylthio)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one
Inchi Code
1S/C8H8OS/c1-10-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H,1H3
InChI Key
RTWVFLZELBILSK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337736