Merck
ENAH30479F26
Enamine
3-hexyl-7,8-dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.33
MDL番号:
Iupac Name
3-hexyl-7,8-dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C16H20O4/c1-3-4-5-6-7-12-10(2)11-8-9-13(17)14(18)15(11)20-16(12)19/h8-9,17-18H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
PCSMMQGQHGLTOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303186