Merck
ENAH3047896A
Enamine
3-chloro-4-fluorophenyl chloroformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-fluorophenyl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-5-3-4(12-7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
InChI Key
PBLPIIJCXIHCRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-281278
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)