Merck
ENAH30478688
Enamine
[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.13
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Inchi Code
1S/C7H6F4N2/c8-6-3-4(13-12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3,13H,12H2
InChI Key
GWGXAVLWZXNOPW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275910