Merck
ENAH30476D8E
Enamine
5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.15
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c11-7(12)6-9-2-4-1-8-3-5(4)10-6/h2,8H,1,3H2,(H,11,12)
InChI Key
UOEYCOVSXSVWIS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261297