Merck
ENAH304750D1
Enamine
2-fluoro-3-hydrazinylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-hydrazinylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c8-6-4(7(11)12)2-1-3-5(6)10-9/h1-3,10H,9H2,(H,11,12)
InChI Key
NOXZITYQRAJJEW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245741
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)