Merck
ENAH30473888
Enamine
7-hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.27
MDL番号:
Iupac Name
7-hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C16H12O4/c1-19-14-7-11(17)8-15-16(14)12(18)9-13(20-15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
InChI Key
JVEMWXSMSUNXSD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-238261
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)