Merck
ENAH3046A1B5
Enamine
(ethynylsulfanyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.2
MDL番号:
Iupac Name
(ethynylsulfanyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI Key
KTDJFTDAVHPTDO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91542
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)