Merck
ENAH3046A190
Enamine
ethyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H16O5/c1-2-14-10(13)8-7-11(4-3-9(8)12)15-5-6-16-11/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
RJAGCEMBOHFZMI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91475
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)