Merck
ENAH304673EC
Enamine
1-{3-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl}piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.39
MDL番号:
Iupac Name
1-{3-[(2-methylbenzyl)oxy]phenyl}piperazine
Inchi Code
1S/C18H22N2O/c1-15-5-2-3-6-16(15)14-21-18-8-4-7-17(13-18)20-11-9-19-10-12-20/h2-8,13,19H,9-12,14H2,1H3
InChI Key
RCLLHVJQXBOSFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75286