Merck
ENAH30463F68
Enamine
N-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]cyclopropanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
Iupac Name
N-[1-(2-pyridinyl)ethyl]cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8(12-9-5-6-9)10-4-2-3-7-11-10/h2-4,7-9,12H,5-6H2,1H3
InChI Key
BPKDBQRPWTWGOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)