Merck
ENAH3046366D
Enamine
N-cyclohexylpiperazine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.31
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclohexyl-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H21N3O/c15-11(14-8-6-12-7-9-14)13-10-4-2-1-3-5-10/h10,12H,1-9H2,(H,13,15)
InChI Key
MWPLPMJIIQLMMS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38974
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)