Merck
ENAH30463522
Enamine
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.3
MDL番号:
Iupac Name
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C17H14O5/c1-20-14-6-4-10(8-16(14)21-2)13-7-11-3-5-12(18)9-15(11)22-17(13)19/h3-9,18H,1-2H3
InChI Key
DEMDRGFMSDURSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)